Description
- Moniteur utilisé comme détecteur autonome ou dans le cadre du système AKTAdesign
- Connecteurs manuels UNF 10-32 pour tubulure capillaire avec diamètre extérieur de 0,062 po.
- En PEEK, PTFE, alliage d’étain et verre
Spécification
Spécification
| Type | Cellule de flux UV |
| Description | La conception de cellule à flux avec fibre optique garantit un rapport signal-bruit élevé avec un minimum d’effets de dérive et d’indice de réfraction |
| Matériau | PEEK, PTFE, Alliage de titane, Verre |
| Longueur du trajet optique | 2 mm |