Learn More
Cytiva Cellule de flux UV
Code produit 11350232 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
2 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur du trajet optique Conditionnement
11350232 10 mm 1 pièce
11340232 2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11350232 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 18111111
En stock
La conception de cellule à flux avec fibre optique garantit un rapport signal-bruit élevé avec un minimum d’effets de dérive et d’indice de réfraction.
  • Moniteur utilisé comme détecteur autonome ou dans le cadre du système AKTAdesign
  • Connecteurs manuels UNF 10-32 pour tubulure capillaire avec diamètre extérieur de 0,062 po.
  • En PEEK, PTFE, alliage d’étain et verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Cellule de flux UV
Description La conception de cellule à flux avec fibre optique garantit un rapport signal-bruit élevé avec un minimum d’effets de dérive et d’indice de réfraction
Matériau PEEK, PTFE, Alliage de titane, Verre
Longueur du trajet optique 10 mm