Learn More
Vilber Lourmat™ Lampe à UV
Code produit 11870380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Intensité lumineuse:
1780 mW/cm2
1 100 mW/cm2
1 350/1 100 mW/cm2
2300 mW/cm2
265/350 mW/cm2
340 mW/cm2
400 mW/cm2
700 mW/cm2
710 mW/cm2
Puissance en watts:
4 W
6 W
8 W
15 W
30 W
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Intensité lumineuse Puissance en watts Conditionnement
11870380 700 mW/cm2 6 W 1 pièce
11776518 265/350 mW/cm2 8 W 1 pièce
11820430 340 mW/cm2 4 W 1 pièce
11860380 400 mW/cm2 4 W 1 pièce
11830430 710 mW/cm2 6 W 1 pièce
11800250 1 100 mW/cm2 15 W -
11796658 1 350/1 100 mW/cm2 30 W 1 pièce
11766668 1780 mW/cm2 30 W 1 pièce
11746668 2300 mW/cm2 30 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11870380 Fournisseur Vilber Lourmat™ Code fournisseur 311100631
Expédition estimée: 11-12-2026
La lampe UV à longueur d’onde unique avec filtre est une solution idéale pour la recherche et dénombrement d’E. coli.
  • Lampe UV 6 W
  • Visualisation rapide des plaques CCM nécessitant une révélation UV
  • 3 positions fixes 25, 30 et 37 °C
  • Réglable jusqu'à 60 °C
  • Avec cuve et rack
  • Réglage par potentiomètre ou sélecteur
  • Réglage fin ±1 °C
  • Avec cuve en plexiglas et
Rack combiné pour :
  • 30 tubes d'hémolyse de 13 mm et 24 tubes à essai de 18 mm² ; dispositifs de sécurité indépendants coupant l'alimentation du Polystat :
  • Flotte par rapport au fonctionnement à sec
  • Sécurité anti-surchauffe par thermostat mécanique réglable
  • Pour les liquides non inflammables et/ou un fonctionnement sans surveillance 24h/24 et 7j/7
  • Observation
  • Lampe en bois
  • Complet avec réservoir, support de tube (max. 65 °C)
  • Recherche et dénombrement d’E. coli
  • Recherche et dénombrement des entérocoques
Spécification
Tension 230 V
Puissance en watts 6 W
Wavelength 365 nm
Profondeur (métrique) 85 mm
Alimentation électrique 6 W, 230 V, 50 Hz
Hauteur (métrique) 60 mm
Longueur (métrique) 276 mm
Intensité lumineuse 700 mW/cm2
Quantité d’emballage 1 de chaque
Type de produit Lampe à UV
Fréquence 50 Hz