Learn More
UVP Plaques de conversion de lumière UV
Code produit 11778261
Change view
Click to view available options
Surface de filtration (impériale):
7,87 x 15,74 in
8,26 x 10,23 in
9,8 x 10,2 in
À utiliser avec (application):
Convertir les UV 302 nm en lumière blanche
Convertir les UV 302 nm en lumière bleue 480 nm
Convertir les UV de 302 nm en lumière bleue de 460 à 470 nm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface de filtration (impériale) À utiliser avec (application) unitSize
11778261 8,26 x 10,23 in Convertir les UV 302 nm en lumière blanche 1 pièce
12893908 7,87 x 15,74 in Convertir les UV 302 nm en lumière blanche 1 pièce
12803918 9,8 x 10,2 in Convertir les UV 302 nm en lumière blanche 1 pièce
12813918 8,26 x 10,23 in Convertir les UV de 302 nm en lumière bleue de 460 à 470 nm 1 pièce
12833918 7,87 x 15,74 in Convertir les UV de 302 nm en lumière bleue de 460 à 470 nm 1 pièce
15739769 9,8 x 10,2 in Convertir les UV 302 nm en lumière bleue 480 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11778261 Fournisseur UVP Code fournisseur 38019101
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Optimisez les capacités du transilluminateur en utilisant une plaque de conversion pour convertir la longueur d'onde UV de 302 nm du transilluminateur en différentes longueurs d'onde pour visualiser une variété de gels. Placez la plaque spécialement conçue sur la surface du filtre du transilluminateur.
  • Les plaques à lumière blanche convertissent les UV en lumière blanche pour visualiser les gels protéiques, les milieux colorés en bleu Coomassie ou en argent ; l’assemblage en verre phosphoré exclusif (brevet en instance) convertit le rayonnement UV via un diffuseur blanc
  • Le verre résistant aux rayures est monté dans un boîtier métallique pour une durabilité optimale
  • Un joint en caoutchouc empêche la plaque de glisser
  • Des poignées sont placées sur les deux côtés de la plaque pour une manipulation aisée
  • Plusieurs tailles de plaques standard sont disponibles
  • Diverses longueurs d’onde pour la documentation sur gels, l’excitation des gels et l’imagerie sur gel
Spécification
Type de produit Plaque de conversion
À utiliser avec (application) Convertir les UV 302 nm en lumière blanche
Surface de filtration (impériale) 8,26 x 10,23 in
Surface de filtration (métrique) 21 x 26 cm
Modèle Plaques de conversion de lumière UV vers blanche