Learn More
Cytiva Module UV
Code produit 15279774 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ÄKTA start
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15279774 ÄKTA start 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15279774 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29024018
Expédition estimée: 04-11-2026
Pour une utilisation dans des applications de purification des protéines
Le système de purification des protéines ÄKTA start est équipé d’un moniteur UV pour mesurer en continu l’absorbance du liquide dans la cuve à circulation UV, à une longueur d’onde fixe (280 nm). Le moniteur UV intègre une technologie LED fiable et durable, prête à l’emploi et sans aucun temps de préchauffage. De plus, le moniteur UV ne génère pas de chauffage local de la cuve à circulation, ce qui la rend particulièrement adaptée aux échantillons sensibles à la chaleur. Le moniteur est disponible avec une cuve à circulation dotée d’un trajet optique de 2 mm et offre une absorbance linéaire jusqu’à 1,5 AU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) ÄKTA start
Quantité 1/boîte