Description
- Le port d’un équipement de sécurité conforme à la réglementation applicable aux laboratoires est recommandé.
- Dimensions du petit bouclier : 14 in (largeur) x 19 in (hauteur)
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | Syngene |
| À utiliser avec (application) | Protection UV |
| Type de produit | Écran de protection |
| À utiliser avec (équipement) | GBox F3 et GBox Chemi XRQ |
| Comprend | Écran de protection UV, 48 cm de haut |
| Dimensions | S |
| Tension | 110/230 V |