Learn More
Fisherbrand™ Armoire de stérilisation UV avec minuterie
Code produit 15592496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Pas de plateau
Plateau
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15592496 Plateau 1 pièce
15562496 Pas de plateau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15592496
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3075.00€
    1851.67€ / 1 pièces
    Économisez 1223.33€
    39% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Limite la contamination de la réaction PCR. L’armoire de stérilisation UV Fisherbrand™ avec minuterie offre une zone pratique pour configurer les réactions PCR dans un environnement sans acide nucléique.
  • Les lampes UV sur les armoires dénaturent les acides nucléiques en 5 à 30 minutes et les rendent impropres à l’amplification.
  • Intègre des fonctions de sécurité pour éviter toute exposition des utilisateurs à la lumière UV.
  • Les lampes UV sont contrôlées par une minuterie
  • Les commutateurs de sécurité sur les portes des armoires permettent d’éteindre les lampes UV lors de l’ouverture.
  • Écrans de protection contre les émissions radioactives bêta
  • Spécification
    Type d’éclairage 4 lampes UV, 1 blanche
    Profondeur (métrique) 420 mm
    Hauteur (métrique) 770 mm
    Comprend Plateau
    Puissance 5 x 15 W
    Poids (métrique) 19 kg
    Largeur (métrique) 560 mm