Description
2020L, 230 V, 50 Hz, 230 W, 241 mm x 315 mm x 80 mm, longueur d’onde 364 nm, surface de filtration 200 mm x 200 mm, pour utilisation avec les systèmes IG3 et UG3 Syngene
Spécification
Spécification
| Type de produit | Transilluminateur UV |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes IG3 et UG3 |
| Puissance | 230 W |
| Surface de filtration (métrique) | 200 x 200 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 241 x 315 x 80 mm |
| Alimentation électrique | 230 V 50 Hz 230 W |
| Taille (métrique) du filtre | 200 x 200 mm |
| Modèle | Syngene 2020L |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Afficher plus |