Learn More
Syngene™ Transilluminateur UV 2020L
Code produit 12874018 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Systèmes G:Box
Systèmes IG3 et UG3
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12874018 Systèmes G:Box 1 pièce
12844008 Systèmes IG3 et UG3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12874018 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur GX2020LE
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le transilluminateur UV Syngene™ 2020L est destiné à l’éclairage de tout échantillon excité par la lumière UV.
2020L, 230 V, 50 Hz, 230 W, 335 mm x 310 mm x 100 mm, longueur d’onde 364 nm, surface de filtration 200 mm x 200 mm, pour utilisation avec les systèmes G:BOX Syngene
Spécification
Type de produit Transilluminateur UV
À utiliser avec (équipement) Systèmes G:Box
Puissance 230 W
Surface de filtration (métrique) 200 x 200 mm
Dimensions (L x l x H) 335 x 310 x 100 mm
Alimentation électrique 230 V 50 Hz 230 W
Taille (métrique) du filtre 200 x 200 mm
Modèle Syngene 2020L
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Intensity Fixe
Wavelength 364 nm