Learn More
Syngene™ Transilluminateur UV 2020S
Le transilluminateur UV Syngene™ 2020SUV est destiné à l’éclairage de tout échantillon excité par la lumière UV.
Marque: Syngene™ GX-2020S-E
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
2020S, 230 V, 50 Hz, 230 W, 335 mm x 310 mm x 100 mm, longueur d’onde 254 nm, surface de filtration 200 mm x 200 mm, pour utilisation avec les systèmes G:BOX SyngeneSpécification
Fixe | |
254 nm | |
7.9 x 7.9 in. | |
230 W | |
335 x 310 x 100 mm | |
Syngene 2020S-E | |
50 Hz |
UV | |
Transilluminateur UV | |
Systèmes G:Box | |
200 x 200 mm | |
230 V 50 Hz 230 W | |
230 V |