Learn More
Syngene™ Transilluminateur UV, paillasse
Code produit 15829922 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Conditionnement
15829922 302 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15829922 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur BT2020ME60
Expédition estimée: 29-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le transilluminateur UV Syngene pour l’éclairage de tout échantillon excité par la lumière UV est étanche pour permettre l’utilisation de gels humides sur la surface
Spécification
Largeur (métrique) 241 mm
Hauteur (métrique) 80 mm
Profondeur (métrique) 315 mm
Type de produit Transilluminateur UV
À utiliser avec (équipement) Pour une utilisation sur paillasse
Puissance 230 W
Surface de filtration (métrique) 200 x 200 mm
Dimensions (L x l x H) 315 x 241 x 80 mm
Alimentation électrique 230 V 60 Hz 230 W
Taille (métrique) du filtre 200 x 200 mm
Modèle Syngene 2020M-E60
Tension 230 V
Fréquence 60 Hz
Intensity Fixe
Wavelength 302 nm