Learn More
Syngene™ Transilluminateur UV pour systèmes Ingenius3 et Nugenius
GREENER_CHOICE
Code produit 15809942 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Taille (métrique) du filtre:
Zone de visualisation : 20 x 20 cm
Zone de visualisation : 20 x 24 cm
Fréquence:
50 Hz
60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Taille (métrique) du filtre Fréquence unitSize
15809942 254 nm Zone de visualisation : 20 x 24 cm 60 Hz 1 pièce
15829932 365 nm Zone de visualisation : 20 x 20 cm 60 Hz 1 pièce
15839932 302 nm Zone de visualisation : 20 x 20 cm 60 Hz 1 pièce
15849932 254 nm Zone de visualisation : 20 x 20 cm 60 Hz 1 pièce
15859932 365 nm Zone de visualisation : 20 x 24 cm 50 Hz 1 pièce
15869932 365 nm Zone de visualisation : 20 x 24 cm 60 Hz 1 pièce
15879932 302 nm Zone de visualisation : 20 x 24 cm 50 Hz 1 pièce
15889932 302 nm Zone de visualisation : 20 x 24 cm 60 Hz 1 pièce
15899932 254 nm Zone de visualisation : 20 x 24 cm 50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15809942 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur GE2024SE60
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Transilluminateur UV pour l’éclairage de tout échantillon excité par la lumière UV. Étanche pour permettre l’utilisation de gels humides sur la surface.
Disponible en tensions pour 230 V (50 Hz), 230 V (60 Hz) (-E60), 115 V (60 Hz) (-A), 115 V (60 Hz) (-ACA) et 100 V (50/60 Hz) (-J). Les longueurs d’onde disponibles sont les ondes courtes (254 nm, 2020S), les ondes moyennes (302 nm, 2020M) et les ondes lo
Spécification
Type de produit Transilluminateur UV
À utiliser avec (équipement) Systèmes Ingenius3 et Nugenius
Surface de filtration (métrique) 200 x 240 mm
Alimentation électrique 230 V 50 Hz 230 W
Taille (métrique) du filtre Zone de visualisation : 20 x 24 cm
Modèle Syngene 2024S-E
Tension 230 V
Fréquence 60 Hz
Intensity Fixe
Wavelength 254 nm
Type d’éclairage UV