Learn More
Vilber Lourmat™ Tube UV
Code produit 11796678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
312 nm
365 nm
Puissance en watts:
6 W
8 W
15 W
30 W
40 W
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Puissance en watts Conditionnement
11796678 254 nm 30 W 1 pièce
11786688 254 nm 8 W 1 pièce
11756778 254 nm 40 W 1 pièce
11706688 365 nm 8 W 1 pièce
11860250 312 nm 8 W 1 pièce
11716578 254 nm 6 W 1 pièce
11736588 365 nm 15 W 1 pièce
15364932 312 nm 15 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11796678 Fournisseur Vilber Lourmat™ Code fournisseur 907523011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.73€
    73.09€ / 1 pièces
    Économisez 29.64€
    28% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Tube UV (ultraviolet) riche et robuste, idéal pour une utilisation dans de nombreux environnements de laboratoire, de recherche, et autres environnements scientifiques
  • Diamètre standard de 16 mm
Spécification
Puissance en watts 30 W
Wavelength 254 nm
Diamètre (métrique) 33 mm
Longueur (métrique) 895 mm
Type de produit Tube UV