Learn More
Vilber Lourmat™ Tube UV, 15 W
Code produit 11872475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Conditionnement
11872475 254 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11872475 Fournisseur Vilber Lourmat™ Code fournisseur 907521511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.80€
    65.14€ / 1 pièces
    Économisez 16.66€
    20% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027