Learn More
MP Biomedicals Tube UV, 8 W 302 nm
Code produit 15729220 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Conditionnement
15729220 302 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15729220 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 11INSU9303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00€
    182.70€ / 1 pièces
    Économisez 9.30€
    4% de réduction
En stock
Tubes UV longue durée conçus pour les transilluminateurs MP Bio ; lampes portatives ou template tamer.
  • Durable.
  • Convient aux transilluminateurs, lampes portatives, template tamer.
    • Compatible avec les transilluminateurs compacts #INSU9300 ; INSU9301; INSU9302
  • Construction en verre
  • Pour une utilisation en biologie moléculaire
Spécification
Source lumineuse UV
Puissance en watts 8 W
Wavelength 302 nm
À utiliser avec (équipement) Transilluminateurs MP Bio, lampes portatives, template tamer, transilluminateurs compacts #INSU9300 ; INSU9301 ; INSU9302
Quantité d’emballage 1 de chaque