Description
- Tubes UV de rechange
- Ce produit peut contenir des traces de mercure
- Soyez prudent avec la casse, le nettoyage, l’expédition et/ou l’élimination
Specifications
Specifications
| Source lumineuse | UV-A |
| Puissance en watts | 6 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Diamètre (métrique) | 15,5 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Lampes 6 W, 365 nm |
| Longueur (métrique) | 210,5 mm |
| Type de produit | Tube UV |