Learn More
Cole-Parmer™ Tubes UV pour équipement aux ultraviolets
Code produit 11890380 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
312 nm
365 nm
Puissance en watts:
4 W
6 W
15 W
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Puissance en watts Conditionnement
11890380 312 nm 15 W -
11800390 254 nm 4 W 1 pièce
11820390 254 nm 6 W 1 pièce
11830390 365 nm 6 W 1 pièce
11880380 254 nm 15 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11890380 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0981563
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    141.21€ / 1 pièces
    Économisez 10.79€
    7% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces tubes UV de rechange avec les lampes UV.
  • Tubes UV de rechange
  • Ce produit peut contenir des traces de mercure
  • Soyez prudent avec la casse, le nettoyage, l’expédition et/ou l’élimination
Specifications
Source lumineuse UV-B
Puissance en watts 15 W
Wavelength 312 nm
Diamètre (métrique) 25,5 mm
À utiliser avec (équipement) Lampes 15 W, 312 nm
Longueur (métrique) 436 mm
Type de produit Tube UV