Learn More
Biochrom Cellule microvolume UV/visible à parois noires
Code produit 10027994 Tous les produits Harvard Bioscience Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 à 70 μl
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
10027994 50 à 70 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10027994 Fournisseur Biochrom Code fournisseur 80210369
Expédition estimée: 01-02-2027
Requires
Porte-cellules 80-2106-05 (voir support de cellules de trajet optique 1-10 mm) pour la série Ultrospec pro
Cellule microvolume UV/visible à parois noires pour spectrophotométrie visible/UV.
  • Application : Pour la spectrophotométrie visible et UV
  • Matériau : Silice de qualité UV
  • Volume opérationnel max. : 70 μL
  • Dimensions : 12,5 x 48 mm
Spécification
Type Cellule microvolume
Capacité (métrique) 50 à 70 μl
Matériau Silice de qualité UV
Longueur du trajet optique 10 mm
Hauteur (métrique) 4,8 cm
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre, photomètre
Largeur (métrique) 1,25 cm
À utiliser avec (application) Spectrophotométrie UV/Vis