Learn More
Jenway™ Spectrophotomètre UV/Visible série 72
Code produit 15641227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de détecteur:
Barrette de diodes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de détecteur Conditionnement
15641227 Barrette de diodes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15641227 Fournisseur Jenway™ Code fournisseur 8305602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4400.00€
    3779.72€ / 1 pièces
    Économisez 620.28€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les premiers spectrophotomètres à balayage de la gamme Jenway à tirer parti de la technologie de réseau de diodes pour produire des résultats exceptionnellement rapides.
  • Balayage avec technologie à barrettes de diodes
  • Navigation avec écran tactile couleur
  • Compact et léger
  • Vitesse de balayage rapide
  • Options de langue pour l’anglais, le français et l’allemand
  • Plusieurs ports USB pour stocker des données et connecter l’imprimante
  • Vaste gamme d’accessoires disponible
  • Garantie 2 ans (y compris pour la lampe xénon)
  • Idéal pour une variété d’applications dans le cadre éducatif et pour les tests de routine dans les laboratoires cliniques, vétérinaires, pharmaceutiques et de contrôle qualité
Spécification
Précision de l’absorbance plusmn; 0,01 A à 1,0 A et 546 nm
Gamme d’absorbance −0,300 à +2,500 A
Hauteur au centre du faisceau 15 mm
Concentration ± 2500
Type de détecteur Barrette de diodes
Dimensions (L x l x H) 212 x 422 x 120 mm
Bande passante spectrale 5 nm
Tension 100/240 V
Wavelength Range 198 à 800 nm
Interface Écran tactile couleur
Bruit plusmn; 0,002 A à 0,1 A et plusmn; 0,02 A à 2,0 A et 546 nm
Conception optique Barrette de photodiodes
Répétabilité photométrique ±2 nm
Imprimante incluse En option
Lumière parasite À 340 nm : < 1 %T conformément aux normes ANSI / ASTM
Garantie 2ans, y compris la lampe au xénon
Précision en longueur d’onde ±2 nm
Répétabilité en longueur d’onde ±2 nm
Poids (métrique) 2,8 kg
Fréquence 50/60 Hz