Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs UVette™
Code produit 10363182 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Pour spectrophotomètre Genequant Iand II
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
10363182 Pour spectrophotomètre Genequant Iand II 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10363182 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 4099004008
Expédition estimée: 03-11-2026
Les UVettes™ emballées individuellement sont exemptes d’ADN, d’ARN et de protéines et sont protégées contre les rayures et la poussière
Les UVettes™ emballées individuellement sont exemptes d’ADN, d’ARN et de protéines et sont protégées contre les rayures et la poussière.
  • Cuve jetable pour les mesures de lumière UV
  • Plastique entièrement transparent pour toutes les applications VIS
  • UV et VIS transparents entre 220 nm et 1 600 nm
  • Convient à la mesure de petits volumes (≥50 μl)
  • Conditionnement dans des blisters individuellement, pour les procédés de travail sans contamination
  • Marquage de volume pour 500 μl et 1 000 μl
  • Remplissage optimal garanti par la base du tube en forme d’entonnoir
  • La poignée dépolie permet l’étiquetage de la cuve
  • Fenêtre optique profonde permettant d’éviter les rayures
  • Les échantillons avec une concentration normale peuvent être mesurés à l’aide de la longueur du trajet optique de 10 mm, pour les échantillons avec une concentration plus élevée, il suffit de faire pivoter l’UVette™ de 90°C et d’utiliser la longueur du trajet optique de 2 mm plus courte
  • Peut être utilisé comme avec le BioPhotometer ainsi que tous les autres spectrophotomètres à l’aide d’un adaptateur
  • Ouverture de l’adaptateur : 1,5 mm x 1,5 mm (h x l)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Adaptateur
À utiliser avec (application) Pour spectrophotomètre Genequant Iand II