Specifications
| Certifications/Conformité | EN 170 |
| Type de lentille | Uvex™ excellence de la supravision |
| Revêtement de la lentille | Antibuée |
| Description | Lunettes de protection |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité ergonomiques |
| Couleur de la monture | Bleu anthracite |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Réutilisable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Show More |