Learn More
Uvex™ Lunettes Pheos
Code produit 15396072 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de la monture:
Gris froid
Jaune, noir
Noir, gris
Vert, gris
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de la monture Conditionnement
15396072 Noir, gris 1 pièce
15366072 Gris froid 1 pièce
15376072 Vert, gris 1 pièce
15326082 Jaune, noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15396072 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 9192280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.30€
    12.59€ / 1 pièces
    Économisez 0.71€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plus que de simples lunettes - l’aspect moderne de la mode en fait un compagnon bienvenu dans les tâches quotidiennes
  • Protection complète parfaite, grand champ de vision grâce au verre sphérique duo, ventilation exceptionnelle grâce au concept uvex climazone intégré aux branches
  • Revêtement Uvex Supravision Excellence
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité EN 170
    Type de lentille Uvex™ excellence de la supravision
    Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
    Description Lunettes de protection
    Teinte de la lentille Transparent
    Type de produit Lunettes de sécurité ergonomiques
    Couleur de la monture Noir, gris
    Matériau Polycarbonate
    Jetable Réutilisable
    Lens Material Polycarbonate
    Matériau de la monture Plastique
    Protection UV UV400
    Frame Type Étalon