Learn More
Uvex™ Gants de sécurité Unilite Thermo
Code produit 15317142 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15317142 8 1 pièce
15387132 10 1 pièce
15327142 9 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15317142 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 6059308
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protection robuste des mains pour les conditions de travail dans le froid
  • Malgré son revêtement extrêmement robuste, l’uvex unilite thermo reste chaud et flexible même dans un froid extrême
  • La composition en matériaux à deux couches d’acrylique et de laine vierge garantit une température agréable aux mains et un bon confort d’utilisation en tout temps
  • Revêtement en polymère sur la paume et le bout des doigts qui est flexible à basse température
  • Bonne préhension dans des zones sèches et légèrement humides
  • Très bonne isolation thermique en contact direct avec des objets froids
  • Bonne sensibilité tactile, bon ajustement, très flexibles et bon confort d’utilisation
  • Certifiés EN 388:2016 (3 1 3 1 X) et EN 511 (0 1 0)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité 388:2016 (3 1 3 1 X), 511 (0 1 0), 388 (3 2 3 1)
    Zone enduite Paume et bouts de doigts
    Coating Material Polymère
    Couleur Noir
    Finition externe Lisse
    Hand Ambidextres
    Matériau Élasthanne
    Type de produit Gants résistants au froid
    Dimensions 8
    À utiliser avec (application) Travaux à basse température, entrepôts réfrigérés et conduite de chariots élévateurs
    Type de manchette de gant Tricoté
    Matériau de revêtement Acrylique / laine vierge