Specifications
| Certifications/Conformité | 388:2016 (3 1 3 1 X), 511 (0 1 0), 388 (3 2 3 1) |
| Zone enduite | Paume et bouts de doigts |
| Coating Material | Polymère |
| Couleur | Noir |
| Finition externe | Lisse |
| Hand | Ambidextres |
| Matériau | Élasthanne |
| Type de produit | Gants résistants au froid |
| Dimensions | 9 |
| À utiliser avec (application) | Travaux à basse température, entrepôts réfrigérés et conduite de chariots élévateurs |
| Show More |