Learn More
UVP™ Lampe UV portative UVG-54, 254 nm
Code produit 11718221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength unitSize
11718221 254 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11718221 Fournisseur UVP™ Code fournisseur 95000410
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La conception de la lampe UB portative 6 watts est unique avec une poignée ergonomique. La lampe UV portative UVP™ UVG-54, 254 nm est une unité compacte de 230 V conçue pour être utilisée dans les applications de stérilisation et d’assainissement.
  • Les lampes sont légères pour une manipulation aisée
  • Pour une utilisation en laboratoire et dans les applications lapidaires.
  • Boîtier en plastique durable
  • Six watts, 230 V, fonctionnement sur secteur
  • Support disponible pour un montage sur paillasse (nº fab. 98-0016-13)
Spécification
Tension 230 V
Puissance en watts 6 W
Wavelength 254 nm
Matériau du coffret Plastique
Dimensions (L x l x H) 378 x 81 x 64 mm
Alimentation électrique 6 W, 230 V, 50/60 Hz
À utiliser avec (application) Stérilisation, assainissement et inspection en laboratoire et dans les applications lapidaires
À utiliser avec (équipement) Support de lampe J-129 (n° fab. 98-0016-03)
Hauteur (métrique) 64 mm
Hertz 50/60 Hz
Comprend Tube UV 254 nm (no. fab. 34-0013-01)
Longueur (métrique) 378 mm
Modèle UVG-54
Quantité d’emballage 1 de chaque
Largeur (métrique) 81 mm
Type de produit Lampe UV portative