Learn More
Uvinul Un Plus-d4, TRC
Code produit 30457136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457136 10 mg 10mg
30454270 5 mg 5mg
30453214 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30457136 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU85030110MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylaminohydroxybenzoyl hexyl benzoate D4 (phenyl-2,3,4,5-D4)
Formule moléculaire C24 D4 H27 N O4
Quantité 10 mg
Synonyme Diethylaminohydroxybenzoyl Hexyl Benzoate D4 (phenyl 2,3,4,5-D4)
Formule InChI InChI=1S/C24H31NO4/c1-4-7-8-11-16-29-24(28)20-13-10-9-12-19(20)23(27)21-15-14-18(17-22(21)26)25(5-2)6-3/h9-10,12-15,17,26H,4-8,11,16H2,1-3H3/i9D,10D,12D,13D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)c2ccc(cc2O)N(CC)CC)c(C(=O)OCCCCCC)c1[2H]
Nom IUPAC hexyl 2,3,4,5-tétradéutéro-6-[4-(diéthylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoate
Poids moléculaire (g/mol) 401.5319
Poids de la formule 401.2504