Learn More
Uvinul A Plus, TRC
Code produit 17988414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17988414 5 g 5g
17989844 100 mg 100mg
17908234 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17988414 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU8503005G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 302776-68-7
Formule moléculaire C24 H31 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 397.51
Synonyme 2-(4'-Diethylamino-2'-hydroxybenzoyl)benzoic acid hexyl ester, Hexyl 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoate, Uvinar A PLUS GRRANULAR, Uvinul A Plus, Uvinul A Plus Granular, Uvinul A+, n-Hexyl 2-(4-diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoate
Nom IUPAC Hexyl 2-[4-(diéthylamino)-2-hydroxybenzoylebenzoate
SMILES CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(cc2O)N(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylaminohydroxybenzoyl hexyl benzoate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C24H31NO4/c1-4-7-8-11-16-29-24(28)20-13-10-9-12-19(20)23(27)21-15-14-18(17-22(21)26)25(5-2)6-3/h9-10,12-15,17,26H,4-8,11,16H2,1-3H3
Poids de la formule 397.2253
Pourcentage de pureté >95%