Learn More
UVP Batterie 6V
Code produit 11805883
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Lampe à UVP
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11805883 Lampe à UVP 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11805883 Fournisseur UVP Code fournisseur 45000501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Batterie 6V pour lampes UVP UV portatives
Spécification
Type de produit Batterie rechargeable
À utiliser avec (application) Utilisation sur le terrain
À utiliser avec (équipement) Lampe à UVP
Comprend Mini lampe de poche intégrée
Dimensions (L x l x H) 9,5 x 2,8 x 9,4 in (241 x 71 x 239 mm)
Longueur (impériale) 9,5 po
Longueur (métrique) 241 mm
Largeur (impériale) 2,8 po
Largeur (métrique) 71 mm
Hauteur (impériale) 9,4 po
Hauteur (métrique) 239 mm
Poids (impériale) 4 lb
Poids (métrique) 1,8 kg
Tension 6 V