Learn More
UVP Transilluminateurs UV Benchtop : 3UV
Code produit 16515180
Change view
Click to view available options
Surface de filtration (métrique):
20 x 20 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface de filtration (métrique) unitSize
16515180 20 x 20 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les transilluminateurs sont de puissantes sources de rayonnement ultraviolet qui peuvent causer de graves dommages aux yeux et à la peau s’ils ne sont pas protégés. Lisez les informations de mise en garde ultraviolets avant d’utiliser des transluminateurs.
Les tensions électriques des produits de cette gamme peuvent être différentes des 110 / 115 V américains standard. Veuillez vérifier et confirmer votre sélection avant de terminer votre commande. Certains de ces produits ne peuvent pas être retournés.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16515180 Fournisseur UVP Code fournisseur 95041701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les transilluminateurs sont de puissantes sources de rayonnement ultraviolet qui peuvent causer de graves dommages aux yeux et à la peau s’ils ne sont pas protégés. Lisez les informations de mise en garde ultraviolets avant d’utiliser des transluminateurs.
Les tensions électriques des produits de cette gamme peuvent être différentes des 110 / 115 V américains standard. Veuillez vérifier et confirmer votre sélection avant de terminer votre commande. Certains de ces produits ne peuvent pas être retournés.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Filtre UVG longue durée de 5000 heures et couvercle anti-UV à charnière avec hauteur réglable
La nouvelle conception bénéficie de composants mis à niveau pour une efficacité, des performances et une fonctionnalité accrues
Modèle compact de huit Watts avec trois longueurs d’onde UV et plusieurs tailles de filtres. Léger, portatif.
  • Puissance et intensité UV élevées sans scintillement de lumière
  • Alimentation universelle avec démarrage rapide de la lampe
  • Consommation d’énergie réduite
  • Amélioration de la visualisation du gel et de la documentation sur gel
Informations sur la commande
Dimensions (y compris le couvercle) : 5H x 14W x 11,25 in D (12,7 x 35,6 x 28,6 cm) (3UV les modèles ont un 1,2 in supplémentaire sur la taille)
Certifications
Les modèles de 100-115 V sont homologués CSA.
Des modèles 230 V sont disponibles.
Spécification
Largeur (métrique) 35,6 cm
Hauteur (métrique) 13,7 cm
Certifications/Conformité CSA
Profondeur (impériale) 11 po
Profondeur (métrique) 27,9 cm
Hauteur (impériale) 5,4 in
Type de produit Transilluminateur UV Benchtop
Largeur (impériale) 14 in
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel, fluorescence de l’ADN, fluorescence des protéines
Surface de filtration (impériale) 7,87 x 7,87 in
Comprend Filtre UVG longue durée de 5000 heures, couvercle anti-UV à charnière
Nbre de positions 4,0
Puissance 8 W
Surface de filtration (métrique) 20 x 20 cm
Alimentation électrique 100/115 V 60 Hz
Tension 100/115 V
Fréquence 60 Hz
Wavelength 254/302/365 nm
Type d’éclairage UV