Learn More
UVP Tubes de rechange pour lampes UV portatives et compactes
Code produit 11902041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Puissance en watts:
4 W
6 W
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Puissance en watts Conditionnement
11902041 254 nm 6 W 1 pièce
12812979 254 nm 4 W 1 pièce
11786832 365 nm 4 W 1 pièce
12862979 365 nm 6 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11902041 Fournisseur UVP Code fournisseur 34001301
Expédition estimée: 10-12-2026
À utiliser avec les lampes UV 4 W et 6 W.
  • À utiliser avec les lampes UV 4 W et 6 W
Spécification
Source lumineuse UV-C
Tension 115 V
Puissance en watts 6 W
Wavelength 254 nm
À utiliser avec (application) Pour utilisation avec la lampe à UV compacte de 4 watts
À utiliser avec (équipement) Lampe à UV compacte de 4 watts
Type de produit Tube pour lampe à UV