Learn More
UVP Tubes de rechange pour lampes UV portatives et compactes
Code produit 12812979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Puissance en watts:
4 W
6 W
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Puissance en watts unitSize
12812979 254 nm 4 W 1 pièce
11902041 254 nm 6 W 1 pièce
11786832 365 nm 4 W 1 pièce
12862979 365 nm 6 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 12812979 Fournisseur UVP Code fournisseur 34000301
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
À utiliser avec les lampes UV 4 W et 6 W.
  • À utiliser avec les lampes UV 4 W et 6 W
Spécification
Source lumineuse UV-C
Tension 115 V
Puissance en watts 4 W
Wavelength 254 nm
À utiliser avec (équipement) Lampe à UV de la série EL, lampe 3UV™, mini lampe à UV UVG-4, UVG-11, lampe à UV compacte UVGL-25, dispositif d‘effacement d‘EPROM DE-1 et DE-4 Memorase™ et négatoscopes à UV de taille moyenne
Longueur (impériale) 5,31 in
Longueur (métrique) 134,8 mm
Quantité d’emballage 1 de chaque
Type de produit Tube pour lampe à UV