Learn More
UVP Instruments de mesure de l’intensité des UV photovoltaïques série J : Modèle J-221
Code produit 12803039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur d’ondes:
365 nm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur d’ondes
12803039 365 nm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12803039 Fournisseur UVP Code fournisseur 97000301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les appareils de mesure UV de la série J photovoltaïques permettent de prendre des mesures précises et reproductibles de sources de lumière UV dans la gamme de rayons UV 365 nm ou 254 nm
  • Avec deux échelles pour des mesures de faible et de haute intensité
  • Mesure l’intensité des UV à ondes longues (365 nm). Le capteur est sensible de 300 à 400 nm avec une sensibilité maximale à 365 nm.
  • Pour les relevés à distance, un cordon de 1,2 m (quatre pieds) relie le capteur à l’instrument de mesure
  • Deux échelles mesurent une large gamme d’intensité
  • Un filtre infrarouge mesure précisément les sources de lumière produisant des rayonnements infrarouges
  • L’écran d’atténuation 5× peut être utilisé pour les mesures de lampe à très haute intensité
  • Les instruments de mesure sont auto-alimentés pour une portabilité maximale
Tous les compteurs et capteurs possèdent un numéro de série individuel pour la traçabilité de l’étalonnage. L’étalonnage est recommandé tous les six mois ; il est certifié conforme aux normes publiées par l’UVP et traçable au NIST. Les étalonnages sont effectués à l’usine d’UVP.
Contrôle qualité
Spécification
Type Instrument de mesure de l’intensité des UV photovoltaïque
À utiliser avec (application) Lectures précises et reproductibles des UV à ondes longues
Longueur d’ondes 365 nm