Learn More
UVP Instruments de mesure de l’intensité des UV photovoltaïques série J : Modèle J-225
Code produit 12813039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur d’ondes:
254 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur d’ondes Conditionnement
12813039 254 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12813039 Fournisseur UVP Code fournisseur 97000401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les appareils de mesure UV de la série J photovoltaïques permettent de prendre des mesures précises et reproductibles de sources de lumière UV dans la gamme de rayons UV 365 nm ou 254 nm
  • Avec deux échelles pour des mesures de faible et de haute intensité
  • Mesure l’intensité des UV à ondes courtes (254 nm). Le capteur est sensible dans une plage allant de 220 à 280 nm avec une sensibilité maximale à 254 nm.
  • Pour les relevés à distance, un cordon de 1,2 m (quatre pieds) relie le capteur à l’instrument de mesure
  • Deux échelles mesurent une large gamme d’intensité
  • Un filtre infrarouge mesure précisément les sources de lumière produisant des rayonnements infrarouges
  • L’écran d’atténuation 5× peut être utilisé pour les mesures de lampe à très haute intensité
  • Les instruments de mesure sont auto-alimentés pour une portabilité maximale
Tous les compteurs et capteurs possèdent un numéro de série individuel pour la traçabilité de l’étalonnage. L’étalonnage est recommandé tous les six mois ; il est certifié conforme aux normes publiées par l’UVP et traçable au NIST. Les étalonnages sont effectués à l’usine d’UVP.
Contrôle qualité
Spécification
Type Instrument de mesure de l’intensité des UV photovoltaïque
À utiliser avec (application) Lectures précises et reproductibles des UV à ondes courtes
Longueur d’ondes 254 nm