Learn More
UVP Supports de lampes
Description
Utilisez facilement et confortablement les lampes UV sans les mains
- Boîtier : Varie du boîtier métallique avec revêtement poudré résistant aux rayures au boîtier en plastique
- Permet d’utiliser la lampe sans les mains
Spécification
Spécification
| Profondeur (impériale) | 4,8 in |
| Profondeur (métrique) | 124 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Lampe à UV de la série EL |
| Hauteur (impériale) | 9,75 in |
| Hauteur (métrique) | 247 mm |
| Modèle | J-124 |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Largeur (impériale) | 7,5 in |
| Largeur (métrique) | 190 mm |
| Type de produit | Support de lampe |