Learn More
UVP Supports de lampes
Code produit 12611732
Change view
Click to view available options
Modèle:
J-124
J-129
J-138
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
12611732 J-138 1 pièce
11786812 J-129 1 pièce
11718231 J-124 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12611732 Fournisseur UVP Code fournisseur 18006301
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet une utilisation sans les mains simple et confortable des lampes UV
Utilisez facilement et confortablement les lampes UV sans les mains
  • Boîtier : varie du boîtier métallique avec revêtement en poudre résistant aux éraflures et du boîtier en plastique
  • Permet d’utiliser la lampe sans les mains
Spécification
Dimensions (L x l x H) 13 x 3 x 10,74 po (330 x 76 x 273 mm)
À utiliser avec (équipement) Lampe à UV de la série EL
Hauteur (impériale) 10,74 in
Hauteur (métrique) 273 mm
Longueur (impériale) 13 po
Longueur (métrique) 330 mm
Modèle J-138
Quantité d’emballage 1 de chaque
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 76 mm
Type de produit Support de lampe