Learn More
UVP Tube de rechange pour mini-lampe UV
Description
Tube UVpuissance 4 Wtype standardlongueur d'onde BLB 365nm
Spécification
Spécification
| Puissance en watts | 4 W |
| Wavelength | 365 nm |
| À utiliser avec (équipement) | Lampe UV portable modèle UVL-4, UVL-23R, mini lampe UV |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |