Learn More
UVP Pack de terrain Pen-Ray™
Code produit 12853828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Conditionnement
12853828 254 nm 1 pièce
12843828 365 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12853828 Fournisseur UVP Code fournisseur 95025602
Expédition estimée: 11-01-2027
Inclut une source lumineuse UV Pen-Ray™ et une source d’alimentation CC (avec batterie de 9 V) dans un format compact et portatif
  • Léger (0,3 lb) et suffisamment petit pour tenir dans une poche
  • Peut se porter avec le clip de ceinture fixé à l’alimentation
  • Longueur éclairée : 1,75 in (44,5 mm)
  • Longueur totale : 4,25 in. (108 mm)
  • Diamètre du quartz/de la poignée : 0,375 in (9,5 mm)
  • Dimensions : 3,75 in L x 2,38 in l x 1 in H (95,25 x 60,45 x 25,4 mm)
Inspections de terrain, spectroscopie, fluorimétrie, étalonnage en longueur d’onde
Spécification
Wavelength 254 nm
Dimensions (L x l x H) 3,75 x 2,38 x 1 po (95,2 x 60,4 x 25,4 mm)
À utiliser avec (application) Inspections de terrain, spectroscopie, fluorimétrie, étalonnage en longueur d’onde
Hauteur (impériale) 1 po
Hauteur (métrique) 25,4 mm
Longueur (impériale) 3,75 in
Longueur (métrique) 95,2 mm
Quantité d’emballage 1 de chaque
Largeur (impériale) 2,38 in
Largeur (métrique) 60,4 mm