Learn More
UVP Tubes UV de rechange
Code produit 12822989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Conditionnement
12822989 254 nm 1 pièce
12862989 365 nm 1 pièce
11798231 302 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12822989 Fournisseur UVP Code fournisseur 34000701
Expédition estimée: 17-12-2026
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
À utiliser avec les lampes UV 8 W.
À utiliser avec les lampes UV 8 W.
  • À utiliser avec les lampes UV 8 W
Spécification
Puissance en watts 8 W
Wavelength 254 nm
À utiliser avec (équipement) Agent de réticulation CL-1000, dispositif d’effacement d’eprom DE-50, transilluminateur modèles 2UV et 3UV et lampe UV série EL
Longueur (impériale) 11,33 in
Longueur (métrique) 28,7 cm
Type de produit Tube UV de rechange