Learn More
UVP Tubes UV de rechange
Code produit 12862989
Change view
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength unitSize
12862989 365 nm 1 pièce
12822989 254 nm 1 pièce
11798231 302 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12862989 Fournisseur UVP Code fournisseur 34000601
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les lampes UV 8 W.
À utiliser avec les lampes UV 8 W.
  • À utiliser avec les lampes UV 8 W
Spécification
Puissance en watts 8 W
Wavelength 365 nm
À utiliser avec (équipement) Transilluminateur modèle TLW-20, agent de réticulation modèle CL-1000, transilluminateur modèles 2UV et 3UV et lampe UV série EL
Longueur (impériale) 11,33 in
Longueur (métrique) 28,7 cm
Type de produit Tube UV de rechange