Learn More
UVP Écrans de protection pour lampes Pen-Ray™
Code produit 11789074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Écran de protection A
Écran de protection B
Écran de protection C
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11789074 Écran de protection C 1 pièce
11769074 Écran de protection A 1 pièce
11779074 Écran de protection B 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11789074 Fournisseur UVP Code fournisseur 98000803
Expédition estimée: 11-01-2027
Pour diriger ou modifier l’émission de la lampe 11SC-1 (UVP90 001 201).
Pour diriger ou modifier le flux lumineux de la lampe 11SC-1 (UVP90 001 201)
  • Le bouclier A a une épaisseur de 0,04 in. Trou d'identification pour une source ponctuelle
  • L’écran de protection B présente une fenêtre de 0,31 x 0,63 in
  • L’écran de protection C présente une fenêtre de 0,19 x 1,5 in
Spécification
À utiliser avec (équipement) Lampe UV 11SC-1 Pen-Ray™
Quantité d’emballage 1 de chaque
Type de produit Écran de protection C