Learn More
UVP Modèles standard Pen-Ray au mercure
Code produit 11739074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Diamètre (métrique) de la lentille:
6,5 mm
9,5 mm
Diamètre (métrique):
9,5 mm
12,7 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Diamètre (métrique) de la lentille Diamètre (métrique) Conditionnement
11739074 254 nm 9,5 mm 12,7 mm 1 pièce
11709074 254 nm 6,5 mm 9,5 mm 1 pièce
11719074 365 nm 9,5 mm 9,5 mm 1 pièce
11729074 365 nm 6,5 mm 9,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11739074 Fournisseur UVP Code fournisseur 90000401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.67€
    492.33€ / 1 pièces
    Économisez 146.34€
    22% de réduction
Expédition estimée: 05-01-2027
Requires
16 in Un cordon (41 cm) et un connecteur standard à 2 dérivations relient la lampe à un secteur d’alimentation séparé (non inclus).—
Les lampes portatives à décharge gazeuse basse pression au mercure sont idéales pour les petites ouvertures nécessitant un étalonnage en longueur d’onde pour spectroscopie, une stérilisation, un séchage UV ou une détection par fluorescence
Lampes UV portatives à basse pression
  • Peuvent parfaitement être insérées dans de petites ouvertures pour l’étalonnage en longueur d’onde pour spectroscopie, la stérilisation, le séchage UV ou la détection par fluorescence
  • Fonctionnement à des températures et intensités plus faibles, avec une puissance élevée et stable jusqu'à 5000 heures.
  • Utilisez ces lampes à décharge gazeuse basse pression au mercure en quartz à culot double
  • Les électrodes se trouvent au niveau de l’extrémité pour faciliter l’installation
  • Intensité relative à une distance de 1,9 cm (3/4 in) : μ4 400 W/ cm²
  • Longueur d'onde : 254 nm
Spécification
Tension 800 V
Wavelength 254 nm
Diamètre (métrique) 12,7 mm
Diamètre (métrique) de la lentille 9,5 mm
À utiliser avec (application) Pour insertion dans de petites ouvertures pour l’étalonnage en longueur d’onde pour spectroscopie, la stérilisation, le séchage UV ou la détection par fluorescence
Longueur (impériale) 4-3/4 po
Longueur (métrique) 120,6 mm
Intensité lumineuse 1213 μW/cm2, 365 nm à 1,9 cm (3/4 po), avec courant de lampe C.A 20 mA
Accessoires requis Cordon 41 cm (16 po) et connecteur standard à 2 broches
Type de produit Lampe au mercure