Learn More
UVP Ultra Violet Product™ Lampe UV de la série EL
Code produit 11798251
Change view
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365/302/254 nm (un tube chacun)
365/302 nm
365 nm
Puissance en watts:
4 W
6 W
8 W
Ampérage:
0,16 A
0,32 A
Dimensions (L x l x H):
249 x 64 x 97 mm
302 x 64 x 97 mm
376 x 64 x 97 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Puissance en watts Ampérage Dimensions (L x l x H) unitSize
11798251 254 nm 6 W 0,32 A 302 x 64 x 97 mm 1 pièce
11768251 254 nm 4 W 0,16 A 249 x 64 x 97 mm 1 pièce
11798241 365/302 nm 6 W 0,16 A 302 x 64 x 97 mm 1 pièce
11788221 365 nm 6 W 0,16 A 302 x 64 x 97 mm 1 pièce
11788241 365 nm 8 W 0,32 A 376 x 64 x 97 mm 1 pièce
11773524 365/302/254 nm (un tube chacun) 8 W 0,16 A 376 x 64 x 97 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11798251 Fournisseur UVP Ultra Violet Product™ Code fournisseur 95027702
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Source uniforme et intense de lumière ultraviolette. Les lampes UV UVP Ultra Violet Product™ de la série EL émettent une des trois longueurs d’onde UV ou de la lumière blanche dans les configurations 4 W, 6 W et 8 W.
  • Une conception robuste idéale pour un usage intensif.
  • Les lampes sont légères pour faciliter leur maintien ou leur mise en place sur leur support ou dans leur armoire pour une utilisation sans les mains.
  • Le réflecteur intégré améliore l’éclairage UV.
  • Trois longueurs d’onde UV disponibles : 254 nm, 302 nm, 365 nm.
  • Trois configurations de puissance : 4 W, 6 W, 8 W.
  • Les modèles disponibles incluent une longueur d’onde courte de 254 nm, une longueur d’onde longue de 365 nm ou une combinaison de longueurs d’onde UV ou les versions avec UV et lumière blanche.
  • La configuration de base offre un tube de lumière UV et un tube de lumière blanche - l’avantage d’une seule unité pour l’éclairage par lumière blanche ou UV.
  • Utilisez de la lumière blanche lorsque vous travaillez avec des matériaux dans une zone faiblement éclairée.
  • Les modèles doubles ont deux tubes de même longueur d’onde ou les modèles 2UV™ utilisent deux longueurs d’onde différentes.
  • Le modèle 3UV™ disponible uniquement avec la lampe de huit watts offrent trois longueurs d’onde UV dans une seule lampe. Aucune autre lampe n’offre cette polyvalence. Basculez facilement entre les trois longueurs d’onde (longue, courte et UV moyenne) selon vos besoins.
  • Peuvent être utilisées avec le support de lampe J138.
  • Les modèles de 4 W peuvent être utilisés avec l’armoire C-10E pour visualiser des matériaux dans un environnement de chambre noire.
  • Les lampes de 8 W peuvent être utilisées avec l’armoire C-65.
  • REMARQUE :
    • Bien que le manuel fasse référence à la gamme d’ondes UV moyenne comme 302 nm, d’autres font référence à cette région comme 300 nm ou 312 nm.
    • La puissance spectrale de toutes ces régions est la même.
  • MISE EN GARDE :
    • Les rayons UV à ondes courtes et moyennes causent des dommages aux yeux et à la peau s’ils ne sont pas protégés.
    • Avant d’utiliser une unité, assurez-vous que tout le personnel de la zone est correctement protégé.
    • Le port de protections oculaires anti-UV est également requis.
    • Analytik Jena™ propose une gamme complète de protections oculaires anti-UV : lunettes, écrans faciaux prévus à cet effet.
Spécification
Tension 230 V
Puissance en watts 6 W
Wavelength 254 nm
Ampérage 0,32 A
Dimensions (L x l x H) 302 x 64 x 97 mm
Alimentation électrique 6 W, 230 V, 50/60 Hz
Hertz 50/60 Hz
Modèle Deux tubes
Type de produit Lampe à UV