Learn More
UVP Systèmes d’imagerie PhotoDoc-It™
Code produit 11768356
Change view
Click to view available options
Modèle:
LM-20
LM-26
M20V
PhotoDoc-It 70
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
11768356 M20V 1 pièce
11798356 LM-26 1 pièce
12812969 PhotoDoc-It 70 1 pièce
11778356 LM-20 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11768356 Fournisseur UVP Code fournisseur 97027405
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce à ce système de laboratoire compact et économique, capturez, imprimez et enregistrez des images en couleur pour la documentation sur gel de base. Les systèmes d’imagerie UVP™ PhotoDoc-It™ offrent une solution d’imagerie économique qui ne
  • La caméra couleur numérique offre une résolution de 10 mégapixels. L’utilisateur peut afficher des images directement sur la caméra ou sur l’écran LCD couleur (en option).
  • La hotte métallique légère crée un environnement de chambre noire compact.
  • Les images sont enregistrées sur la carte mémoire de la caméra ou imprimées instantanément en couleur à moindre coût au format 4 x 6 po, à l’aide de l’imprimante photo économique fournie.
  • Un filtre à bromure d’éthidium™ pour les gels colorés fluorescents (580 à 630 nm) est inclus dans la hotte. Vous pouvez le remplacer par d’autres types de filtres.
  • Un verrou à combinaison fixe la caméra à la chambre noire. L’écran LCD illustré sur l’image est un accessoire en option. Dimensions : 337 x 241 x 432 mm Le système PhotoDoc-It offre une solution économique pour capturer, imprimer et enregistrer des images en couleur pour la documentation sur gel de base sans qu’un film soit nécessaire.
Spécification
Tension 230 V
Profondeur (métrique) 241mm
Type de filtre Rouge EtBr
Taille en pixels 16 MP
Hauteur (métrique) 432mm
Transilluminateur Oui
Longueur d’ondes 302 à 365 nm
Largeur (métrique) 337 mm
Modèle M20V
Plage 302 à 365 nm
Quantité d’emballage 1/boîte
Imprimante incluse Oui
Type de caméra DigiCam 70
À utiliser avec (application) Imagerie sur gel, imagerie colorimétrique, fluorescence
Type de produit Systèmes d’imagerie