Learn More
UVP Négatoscopes UV Mini Chromato-Vue™ C-15G
Code produit 12823838
Change view
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension unitSize
12823838 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12823838 Fournisseur UVP Code fournisseur 95007207
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces armoires pour une utilisation pédagogique, la visualisation de minéraux et d’autres applications. Les négatoscopes à UV UVP™ C-15G Mini Chromato-Vue™ créent un environnement de chambre noire avec fluorescence sous UV pour la visua
  • Conçue avec une base métallique et une partie supérieure en plastique
  • Comprend une lampe à UV UVGL-58
  • Le panneau inférieur de l’armoire est amovible
  • La lampe s’ajuste facilement sur le dessus de l’armoire
  • Un filtre de réglage du contraste absorbe la lumière UV pour protéger les yeux
  • Le hublot d’observation en caoutchouc souple procure une zone de visualisation confortable avec un espace pour les lunettes
  • Un rideau occultant léger bloque la lumière externe pour l’empêcher de pénétrer dans l’armoire
  • Les lampes pour les autres mini armoires sont à commander séparément
Spécification
Tension 230 V
Profondeur (métrique) 229 mm
Hauteur (métrique) 305 mm
Largeur (métrique) 267 mm
Modèle C-15G
Quantité d’emballage 1/boîte
À utiliser avec (application) Minéralogie, fluorescence de laboratoire, stérilisation, essais in situ
Type de produit Armoire à UV