Learn More
UVP Radiamètre UVX : Atténuateur
Code produit 11891563
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Étend la plage de lecture jusqu’à 200 mW/cmsup2/sup
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
11891563 Étend la plage de lecture jusqu’à 200 mW/cmsup2/sup 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11891563 Fournisseur UVP Code fournisseur 98003501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le radiomètre numérique UVX se connecte à l’un des trois capteurs interchangeables (vendus séparément) pour mesurer les longueurs d’onde UV de 254 nm, 365 nm ou 302 nm.
  • Le commutateur de gamme UVX permet de sélectionner trois plages d’intensité : 0 à 20 mW/cm2, 02000 microw/cm2 et 0200 microw/cm2
  • Un port de connexion d’un enregistreur graphique (non inclus) permet une surveillance continue
  • Taux de conversion : 2,8 mesures/seconde
  • Affichage : LCD à 3,5 chiffres
  • Précision : ±2%
  • Précision des capteurs : ±5% (comprend la norme NIST)
  • Dimensions : 6,2 L x 3,6 l x 2 po H (157 x 91 x 51 mm)
Radiamètre UVX : Alimenté par une batterie de 9 volts pendant au plus 120 heures
atténuateur 10:1 : Étend la plage de lecture jusqu’à 200 mW/cm2
Capteurs vendus séparément.
Contrôle qualité
Spécification
Type Atténuateur, 10:1
À utiliser avec (application) Étend la plage de lecture jusqu’à 200 mW/cmsup2/sup