Learn More
UVP Radiamètre UVX : Capteur UVX-36
Code produit 11871563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur d’ondes:
365 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur d’ondes Conditionnement
11871563 365 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11871563 Fournisseur UVP Code fournisseur 97001602
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le radiomètre numérique UVX se connecte à l’un des trois capteurs interchangeables (vendus séparément) pour mesurer les longueurs d’onde UV de 254 nm, 365 nm ou 302 nm
  • Le commutateur de gamme UVX permet de sélectionner trois plages d’intensité : 0 à 20 mW/cm2, 02000 microw/cm2 et 0200 microw/cm2
  • Un port de connexion d’un enregistreur graphique (non inclus) permet une surveillance continue
  • Taux de conversion : 2,8 mesures/seconde
  • Affichage : LCD à 3,5 chiffres
  • Précision : ±2%
  • Précision des capteurs : ±5% (comprend la norme NIST)
  • Dimensions : 6,2 L x 3,6 l x 2 po H (157 x 91 x 51 mm)
Radiamètre UVX : Alimenté par une batterie de 9 volts pendant au plus 120 heures
atténuateur 10:1 : Étend la plage de lecture jusqu’à 200 mW/cm2
Capteurs vendus séparément.
Contrôle qualité
Spécification
Type Capteur UVX-36
À utiliser avec (équipement) Radiamètre UVX UVP 97001502
Longueur d’ondes 365 nm