Description
- Source de vide efficace pour petits budgets
- Son faible encombrement permet un gain d’espace précieux dans le laboratoire
- Conception légère et compacte avec poignée de transport amovible
- Temps de disponibilité prolongé en raison de sa maintenance réduite
- Régulation précise du vide grâce à l’interface en option
- Durée de vie maximale grâce à une conception robuste et stable et au mode ECO2 intégré
- Régulé marche/arrêt par l'interface I-180, parfaitement adapté au fonctionnement avec Rotavapor R-80
- Comprend un silencieux et 2 m de tuyau à vide.
Spécification
Spécification
| Vide max. | 10 mbar |
| Contrôle | Contrôleur I-180 |
| Type du moteur | CC sans balais |
| Comprend | Pompe à vide, contrôleur I-180, bouteille Woulff |
| Dimensions (L x l x H) | 207 x 185 x 238 mm |
| Profondeur (métrique) | 207 mm |
| Matériau | PTFE |
| Modèle | V-180 |
| Niveau sonore | 32 à 57 dBA |
| Puissance | 180 W |
| Afficher plus |