Learn More
V-9302, MedChemExpress
Code produit 16460967
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16460967 50 mg
16454678 10 mg
16413196 25 mg
16407397 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16460967 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY112683
MedChemExpress V-9302 is a competitive antagonist of transmembrane glutamine flux. V-9302 selectively and potently targets the amino acid transporter ASCT2 (SLC1A5) not ASCT1. V-9302 inhibits ASCT2-mediated glutamine uptake (IC50=9.6 μM) in HEK-293 cells.
V-9302 is a competitive antagonist of transmembrane glutamine flux. V-9302 selectively and potently targets the amino acid transporter ASCT2 (SLC1A5) not ASCT1. V-9302 inhibits ASCT2-mediated glutamine uptake (IC50=9.6 μM) in HEK-293 cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau V-9302
CAS 1855871-76-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H38N2O4
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (46.41 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(O)[C@@H](N)CCN(CC1=CC=CC=C1OCC2=CC=CC(C)=C2)CC3=CC=CC=C3OCC4=CC=CC(C)=C4
Poids moléculaire (g/mol) 538.68
Poids de la formule 538.68
Pourcentage de pureté 97.36%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death