Learn More
Cole-Parmer™ Série V Stuart™ Mélangeur à vortex
Code produit 12027134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
200 à 2500 tr/min
2500 à 4500 tr/min
Vitesse fixe
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
12027134 200 à 2500 tr/min 1 pièce
12017134 Vitesse fixe 1 pièce
15401435 2500 à 4500 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12027134 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0472903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    558.00€
    462.72€ / 1 pièces
    Économisez 95.28€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cette série V Stuart™ Le mélangeur Vortex est un appareil compact idéal pour les postes de travail individuels.
  • Combinez une grande variété de tubes de tailles et de formes grâce à l'embout en caoutchouc inclus.
  • Sa carrosserie lourde en métal moulé sous pression ne glissera pas sur votre établi.
  • Démarrage automatique par simple pression sur la coupelle en caoutchouc souple.
  • Le mélangeur Vortex permet un mélange rapide des échantillons contenus dans des tubes à essai, des petits flacons et des bouteilles.
  • Il se met en marche automatiquement lorsque la coupelle en caoutchouc est enfoncée et s'arrête une fois le récipient retiré.
  • Contrôlez la vitesse de mélange en sélectionnant une valeur allant de 200 tr/min pour un mélange plus doux à 2500 tr/min pour une agitation vigoureuse.
  • Boîtier lourd en métal moulé sous pression pour une stabilité optimale lors de l'utilisation.
  • Comprend un statif intégré permettant de sécuriser les récipients au-dessus du mouvement vortex pour un mélange à long terme.
Spécification
Orbite 4,2 mm
Vitesse de rotation 200 à 2500 tr/min
Alimentation électrique 90/240 V, 50/60 Hz, 50 W
Tension 90/240 V
Puissance 50 W
Type de produit Agitateur Vortex
Fréquence 50/60 Hz
Matériau moulé sous pression
Profondeur (impériale) 8,5 in
Profondeur (métrique) 215 mm
Hauteur (impériale) 3,1 in
Hauteur (métrique) 78 mm
Largeur (impériale) 5,3 in
Largeur (métrique) 135 mm
Poids (impériale) 7.1 lb.
Poids (métrique) 3,2 kg
Modèle SA8
Indice IP IP31
Modes de fonctionnement Intermittent, continu