Learn More
Cole-Parmer™ Série V Stuart™ Mélangeur à vortex
Description
- Mélanger une grande variété de tailles et de formes de tubes avec la tête de godet en caoutchouc incluse.
- Le corps lourde injecté ne dansera pas sur votre table.
- Démarrage automatique lorsque le capuchon en caoutchouc souple est pressé.
- Le mélange Vortex permet de mélanger rapidement les échantillons contenus dans les tubes de test, les petits flacons et les flacons.
- Démarre automatiquement lorsque le godet en caoutchouc est enfoncé et s’arrête une fois que le récipient est retiré.
- Contrôlez la vitesse de mélange en passant de 200 minutes pour un mélange plus léger à 2 500 minutes pour une agitation vigoureuse.
- corps lourde injecté sous pression pour la stabilité pendant l’utilisation.
- Comprend un statif intégré permettant de sécuriser les récipients au-dessus du mouvement vortex pour un mélange à long terme.
Spécification
Spécification
| Orbite | 4,5 mm |
| Vitesse de rotation | 2500 à 4500 tr/min |
| Tension | 100/240 V |
| Dimension du tube | Jusqu’à 30 mm |
| Matériau | Base moulée sous pression |
| Dimensions (L x l x H) | 100 x 100 x 67 mm |
| Hauteur (impériale) | 2,6 in |
| Hauteur (métrique) | 67 mm |
| Longueur (impériale) | 3,9 in |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Afficher plus |